Få mere at vide
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin, 98+%
Artikelnummer. 11462988
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11462988 100 g 100g
11442988 5 g 5g
11452988 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11462988 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18712.22
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 768-66-1 | C9H19N | 141,258 g/mol
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin er en hindret base, der anvendes til fremstilling af metalloamidbaser og selektiv generering af silylketenacetaler. Det bruges til fremstilling af hibarimicinon, (Z)-silylketenacetal og 4-substitueret quinazolin. Det virker som en forløber for lithiumtetramethylpiperidid og (2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-yl)oxyl-radikal.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin er en hindret base, der anvendes til fremstilling af metalloamidbaser og selektiv generering af silylketenacetaler. Det bruges til fremstilling af hibarimicinon, (Z)-silylketenacetal og 4-substitueret quinazolin. Det virker som en forløber for lithiumtetramethylpiperidid og (2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-yl)oxyl-radikal.
Opløselighed
Blandbar med vand, ether, ethanol og eddikesyre. Lidt blandbar med chloroform.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler, baser, stærke syrer, syreanhydrider, kuldioxid og syrechlorider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 768-66-1
Molekylær formel C9H19N
Molekylvægt (g/mol) 141.258
MDL nummer MFCD00005985
InChI nøgle RKMGAJGJIURJSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym norpempidine, piperidine, 2,2,6,6-tetramethyl, 2,2,6,6-tetramethyl piperidine, unii-44n9s1ycfm, 2,2,6,6-tetramethylpeperidine, 44n9s1ycfm, 2,2,6,6 tetramethyl piperidine, 2,2,6,6-tetramethyl-piperidine, pubchem7259, acmc-209p6i
PubChem CID 13035
IUPAC navn 2,2,6,6-tetramethylpiperidin
SMIL CC1(CCCC(N1)(C)C)C
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine
Smeltepunkt -59 °C
Tæthed 0.832
Kogepunkt 152 °C til 154 °C
Flammepunkt 34 °C (93 °F)
Lugt Amin-lignende
Brydningsindeks 1.444
Mængde 100 g
FN nummer UN2733
Beilstein 103296
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Blandet med vand, æter, ethanol og eddikesyre. Let blandbar med kloroform.
Formel vægt 141.26
Procent renhed ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.