Få mere at vide
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin, 98%
Artikelnummer. 10436800 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10436800 25 g Glasflaske 25g
10561591 10 g Glasflaske 10g
11926301 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10436800 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 151950250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1044.79 DKK
    939.65 DKK / 25g
    Spare 105.14 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 768-66-1 | C9H19N | 141,26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 768-66-1
Molekylær formel C9H19N
Molekylvægt (g/mol) 141.26
InChI nøgle RKMGAJGJIURJSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym norpempidine, piperidine, 2,2,6,6-tetramethyl, 2,2,6,6-tetramethyl piperidine, unii-44n9s1ycfm, 2,2,6,6-tetramethylpeperidine, 44n9s1ycfm, 2,2,6,6 tetramethyl piperidine, 2,2,6,6-tetramethyl-piperidine, pubchem7259, acmc-209p6i
PubChem CID 13035
IUPAC navn 2,2,6,6-tetramethylpiperidin
SMIL CC1(CCCC(N1)(C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8300g/mL
Kogepunkt 152,0 °C
Flammepunkt 24 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4430 til 1,4460
Mængde 25 g
Beilstein 20,129
Specifik vægtfylde 0.83
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandbar. Andre opløseligheder: opløseligt i toluen, dimethylformamid
Formel vægt 141.26
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske