Få mere at vide
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine-1-oxyl-4-amino-4-carboxylic acid, 96%
Artikelnummer. 10713531 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10713531 250 mg Glass bottle 250mg
10368803 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10713531 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 301452500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 15871-57-5 | C10H19N2O3 | 215.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15871-57-5
Molekylær formel C10H19N2O3
Molekylvægt (g/mol) 215.27
MDL nummer MFCD00800575
Synonym toac, unii-xdn8h1xm17, 4-amino-4-carboxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-yl oxidanyl, 2,2,6,6-tetramethylpiperidine-n-oxide-4-amino-4-carboxylic acid, xdn8h1xm17, 4-amino-4-carboxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy, 4-amino-1, tempo-4-amino-4-carboxylic acid, 1-piperidinyloxy,4-amino-4-carboxy-2,2,6,6-tetramethyl, 4-amino-4-carboxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-oxyl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine-1-oxyl-4-amino-4-carboxylic acid
Navn note 96%
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 230°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Mængde 250 mg
Merck Index 15,9645
Formel vægt 215.27
Procent renhed 96%
Fysisk form Crystalline Powder