Få mere at vide
2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-one hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-one hydrochloride |
| CAS | 33973-59-0 |
| Molekylær formel | C9H17NO . HCl |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4-Piperidinone','2,2,6,6-tetramethyl-','hydrochloride (1:1) (ACI), 4-Piperidinone','2,2,6,6-tetramethyl-','hydrochloride (9CI), 4-Piperidone','2,2,6,6-tetramethyl-','hydrochloride (7CI','8CI), 2,2,6,6-Tetramethyl-4-oxopiperidine hydrochloride, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinone hydrochloride, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidone hydrochloride, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidonium chloride, Triacetonamine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17NO.ClH/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10-8;/h10H,5-6H2,1-4H3;1H |
| SMIL | Cl.CC1(C)CC(=O)CC(C)(C)N1 |
| IUPAC navn | 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-one;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 191.69 |
| Formel vægt | 191.1077 |