Få mere at vide
2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidyl Methacrylat, TRC
Artikelnummer. 30457091
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30457091 1 g
1 options
Artikelnummer. 30457091 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT3046401G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidyl Methacrylate
CAS 31582-45-3
Molekylær formel C13H23NO2
Mængde 1 g
Synonym 2-Methyl-2-propenoic Acid 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinyl Ester, Methacrylic Acid 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidyl Ester, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinyl 2-methyl-2-propenoate, 4-(Methacryloyloxy)-2,2,6,6-tetramethylpiperidine, ADK Stab LA 87, Fancryl FA 712HM, Mark LA 87
InChI formel InChI=1S/C13H23NO2/c1-9(2)11(15)16-10-7-12(3,4)14-13(5,6)8-10/h10,14H,1,7-8H2,2-6H3
SMIL CC(=C)C(=O)OC1CC(C)(C)NC(C)(C)C1
IUPAC navn (2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl) 2-methylprop-2-enoat
Molekylvægt (g/mol) 225.33
Formel vægt 225.1729