Få mere at vide
2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidon monohydrat, 99%
Artikelnummer. 11483297
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11483297 250 g 250g
11463297 10 g 10g
11473297 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11483297 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16211.30
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 10581-38-1 | C9H19NO2 | 173,256 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10581-38-1
Molekylær formel C9H19NO2
Molekylvægt (g/mol) 173.256
MDL nummer MFCD00149393
InChI nøgle SFDODBGIDPNFEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidone hydrate, 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidone monohydrate, 4-piperidinone, 2,2,6,6-tetramethyl-, monohydrate, triacetone amine hydrate, acmc-20aokc, 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidonehydrate, 2,2,6,6-tetramethyl-4-oxopiperidine-hydrate, 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-one, oxamethane, 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-one-water 1/1, 4-piperidinone,2,2,6,6-tetramethyl-, hydrate 1:1
PubChem CID 22397602
IUPAC navn 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-on;hydrat
SMIL CC1(CC(=O)CC(N1)(C)C)C.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidone monohydrate
Smeltepunkt 63 °C til 61 °C
Mængde 250 g
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 173,26 (155,24 Vandfri)
Procent renhed 99%