Få mere at vide
2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidone monohydrate, 99%
Artikelnummer. 11463297
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11463297 10 g 10g
11473297 50 g 50g
11483297 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463297 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16211.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10581-38-1 | C9H19NO2 | 173.256 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10581-38-1
Molekylær formel C9H19NO2
Molekylvægt (g/mol) 173.256
MDL nummer MFCD00149393
InChI nøgle SFDODBGIDPNFEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidone hydrate, 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidone monohydrate, 4-piperidinone, 2,2,6,6-tetramethyl-, monohydrate, triacetone amine hydrate, acmc-20aokc, 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidonehydrate, 2,2,6,6-tetramethyl-4-oxopiperidine-hydrate, 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-one, oxamethane, 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-one-water 1/1, 4-piperidinone,2,2,6,6-tetramethyl-, hydrate 1:1
PubChem CID 22397602
IUPAC navn 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-on;hydrat
SMIL CC1(CC(=O)CC(N1)(C)C)C.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidone monohydrate
Smeltepunkt 63°C to 61°C
Mængde 10 g
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 173.26 (155.24 Anhydrous)
Procent renhed 99%