Få mere at vide
2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinol, TRC
Artikelnummer. 30453371
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30453371 25 g
1 options
Artikelnummer. 30453371 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT30462525G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinol
CAS 2403-88-5
Molekylær formel C9H19NO
Mængde 25 g
Synonym 2,2,6,6-Tetramethyl-4-hydroxypiperidine, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine, Lastar A, NSC 16575
InChI formel InChI=1S/C9H19NO/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10-8/h7,10-11H,5-6H2,1-4H3
SMIL CC1(C)CC(O)CC(C)(C)N1
IUPAC navn 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-ol
Molekylvægt (g/mol) 157.25
Formel vægt 157.1467