Få mere at vide
2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinol |
| CAS | 2403-88-5 |
| Molekylær formel | C9H19NO |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2,2,6,6-Tetramethyl-4-hydroxypiperidine, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine, Lastar A, NSC 16575 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H19NO/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10-8/h7,10-11H,5-6H2,1-4H3 |
| SMIL | CC1(C)CC(O)CC(C)(C)N1 |
| IUPAC navn | 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 157.25 |
| Formel vægt | 157.1467 |