Få mere at vide
2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinol, TRC
Artikelnummer. 30456512
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30456512 10 g
1 options
Artikelnummer. 30456512 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT30462510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinol
CAS 2403-88-5
Molekylær formel C9H19NO
Mængde 10 g
Synonym 2,2,6,6-Tetramethyl-4-hydroxypiperidine, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine, Lastar A, NSC 16575
InChI formel InChI=1S/C9H19NO/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10-8/h7,10-11H,5-6H2,1-4H3
SMIL CC1(C)CC(O)CC(C)(C)N1
IUPAC navn 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-ol
Molekylvægt (g/mol) 157.25
Formel vægt 157.1467