Få mere at vide
2,2,6,6-Tetramethyl-3,6-dihydro-2H-pyran-4-boronsyre pinacol ester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11946211 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11946211 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 11946211 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 445530010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 1142363-56-1 | C15H27BO3 | 266.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,6,6-Tetramethyl-3,6-dihydro-2H-pyran-4-boronic acid pinacol ester
CAS 1142363-56-1
Smeltepunkt 91 °C til 93 °C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C15H27BO3
MDL nummer MFCD11044439
Mængde 1 g
Synonym 2,2,6,6-tetramethyl-3,6-dihydro-2h-pyran-4-yl boronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2,2,6,6-tetramethyl-3,6-dihydro-2h-pyran-4-yl-1,3,2-dioxaborolane, 2,2,6,6-tetramethyl-3,6-dihydro-2h-pyran-4-boronic acid pinacol ester, 2,2,6,6-tetramethyl-3,6-dihydro-2h-pyran-4-yl boronic acid pinacol ester, 2,2,6,6-tetramethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3,6-dihydro-2h-pyran, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2,2,6,6-tetramethyl-3h-pyran-4-yl-1,3,2-dioxaborolane, 2,2,6,6-tetramethyl-3,6-dihydro-2h-pyran-4-yl bor, 2,2,6,6-tetramethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-3,6-dihydro-2h-pyran
InChI nøgle VOXXPMAJNSVUKJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(C)(C)OC(C)(C)C1
IUPAC navn 4,4,5,5-tetramethyl-2-(2,2,6,6-tetramethyl-3H-pyran-4-yl)-1,3,2-dioxaborolan
Molekylvægt (g/mol) 266.19
PubChem CID 46738000
Formel vægt 266.19
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2,6,6-Tetramethyl-3,6-dihydro-2H-pyran-4-boronic acid pinacol ester
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.