Få mere at vide
2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedione |
| CAS | 1118-71-4 |
| Molekylær formel | C11H20O2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 1,3-Di-tert-butyl-1,3-propanedione, Dipivaloylmethane, NSC 174296 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H20O2/c1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6/h7H2,1-6H3 |
| SMIL | CC(C)(C)C(=O)CC(=O)C(C)(C)C |
| IUPAC navn | 2,2,6,6-tetramethylheptane-3,5-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.28 |
| Formel vægt | 184.1463 |