Få mere at vide
2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedione, 98%
Artikelnummer. 11994821 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11994821 100 g Glasflaske 100g
10573721 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11994821 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 168321000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1118-71-4 | C11H20O2 | 184.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Acyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1118-71-4
Molekylær formel C11H20O2
Molekylvægt (g/mol) 184.28
InChI nøgle YRAJNWYBUCUFBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym dipivaloylmethane, 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedione, 3,5-heptanedione, 2,2,6,6-tetramethyl, unii-r8ui909hoy, tmhd, 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedione dipivaloylmethane, r8ui909hoy, 2,2,6,6-tetramethyl-heptane-3,5-dione, pubchem12497
PubChem CID 70700
IUPAC navn 2,2,6,6-tetramethylheptan-3,5-dion
SMIL CC(C)(C)C(=O)CC(=O)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedione
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8800g/mL
Kogepunkt 72.0°C to 73.0°C (6.0 mmHg)
Flammepunkt 67°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3CCOCH2COC(CH3)3
Brydningsindeks 1.4579 to 1.4599
Mængde 100 g
Beilstein 01,III,3149
Specifik vægtfylde 0.88
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vægt 184.28
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedione
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.