Få mere at vide
2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedione, 98%
Artikelnummer. 11442078
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11442078 25 g 25g
11432078 5 g 5g
11452078 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11442078 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15118.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1118-71-4 | C11H20O2 | 184.279 g/mol
2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptandion anvendes til syntese afα -aryl-β -diketoner1 og dicyanamidobenzen-bro diruthenium kompleks.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptandion anvendes til syntese afα -aryl-β -diketoner1 og dicyanamidobenzen-bro diruthenium kompleks.
Opløselighed
Vanskelig at blande.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1118-71-4
Molekylær formel C11H20O2
Molekylvægt (g/mol) 184.279
MDL nummer MFCD00008848
InChI nøgle YRAJNWYBUCUFBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym dipivaloylmethane, 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedione, 3,5-heptanedione, 2,2,6,6-tetramethyl, unii-r8ui909hoy, tmhd, 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedione dipivaloylmethane, r8ui909hoy, 2,2,6,6-tetramethyl-heptane-3,5-dione, pubchem12497
PubChem CID 70700
IUPAC navn 2,2,6,6-tetramethylheptan-3,5-dion
SMIL CC(C)(C)C(=O)CC(=O)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedione
Tæthed 0.889
Kogepunkt 72°C to 73°C (6 mmHg)
Flammepunkt 67°C (152°F)
Brydningsindeks 1.459
Mængde 25 g
Beilstein 1447269
Opløselighedsinformation Difficult to mix.
Formel vægt 184.28
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2,6,6-Tetramethylheptan-3,5-dion
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.