missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,2,6,6-Tetramethyl-1-nitrosopiperidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2',6,6'-Tetramethyl-N-nitrosopiperidine |
| CAS | 6130-93-4 |
| Molekylær formel | C9H18N2O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-Nitroso-2,2,6,6-tetramethylpiperidine, 2,2,6,6-Tetramethylnitrosopiperidine, N-Nitroso-2,2,6,6-tetramethylpiperidine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18N2O/c1-8(2)6-5-7-9(3,4)11(8)10-12/h5-7H2,1-4H3 |
| SMIL | CC1(C)CCCC(C)(C)N1N=O |
| IUPAC navn | 2,2,6,6-tetramethyl-1-nitrosopiperidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 170.25 |
| Formel vægt | 170.14 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?