Få mere at vide
2,2,6,6-Tetramethyl-1-hydroxypiperidine(May Contain up to 20% Water), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2,6,6-Tetramethyl-1-hydroxypiperidine |
| CAS | 7031-93-8 |
| Molekylær formel | C9H19NO |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine, 2,2,6,6-Tetramethyl-1-piperidinol, N-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine, TEMPO H, TEMPO hydroxylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H19NO/c1-8(2)6-5-7-9(3,4)10(8)11/h11H,5-7H2,1-4H3 |
| SMIL | CC1(C)CCCC(C)(C)N1O |
| Molekylvægt (g/mol) | 157.25 |
| Formel vægt | 157.1467 |