Få mere at vide
2,2,6,6-Tetramethyl-1-(1-phenylethoxy)piperidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2,6,6-Tetramethyl-1-(1-phenylethoxy)piperidine |
| CAS | 154554-67-3 |
| Molekylær formel | C17 H27 N O |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H27NO/c1-14(15-10-7-6-8-11-15)19-18-16(2,3)12-9-13-17(18,4)5/h6-8,10-11,14H,9,12-13H2,1-5H3 |
| SMIL | CC(ON1C(C)(C)CCCC1(C)C)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 2,2,6,6-tetramethyl-1-(1-phenylethoxy)piperidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 261.4 |
| Formel vægt | 261.2093 |