Få mere at vide
2,2',6,6'-Tetra-tert-butyldiphenoquinon, Mikromol™
Beskrivelse
2,2',6,6'-Tetra-tert-butyldiphenoquinon
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2',6,6'-Tetra-tert-butyldiphenoquinone |
| CAS | 2455-14-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,2',6,6'-Tetra-tert-butyldiphenoquinone |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C28 H40 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Diphenoquinone, 3,3',5,5'-tetra-tert-butyl- (6CI,7CI), [Bi-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-4,4'-dione, 3,3',5,5'-tetra-tert-butyl- (8CI), 3,3',5,5'-Tetra-tert-butyl-4,4'-diphenoquinone, 3,3',5,5'-Tetra-tert-butyl-4,4'-diphenoquinone, 3,3',5,5'-Tetra-tert-butyldiphenoquinone, 3,5,3',5'-Tetra-tert-butyldiphenoquinone, NSC 14478, Tetra-tert-butyldiphenoquinone, Probucol Related Compound A |
| InChI formel | InChI=1S/C28H40O2/c1-25(2,3)19-13-17(14-20(23(19)29)26(4,5)6)18-15-21(27(7,8)9)24(30)22(16-18)28(10,11)12/h13-16H,1-12H3 |
| SMIL | CC(C)(C)C1=CC(=C2C=C(C(=O)C(=C2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C=C(C1=O)C(C)(C)C |
| IUPAC navn | 2,6-ditert-butyl-4-(3,5-ditert-butyl-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)cyclohexa-2,5-dien-1-one |
| Vis mere |