Få mere at vide
2,2',6,6'-Tetra-tert-butyldiphenoquinon, Mikromol™
Artikelnummer. 30052199
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052199 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052199 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1068.010025
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2,2',6,6'-Tetra-tert-butyldiphenoquinon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2',6,6'-Tetra-tert-butyldiphenoquinone
CAS 2455-14-3
Analyt- eller komponentnavne 2,2',6,6'-Tetra-tert-butyldiphenoquinone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C28 H40 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Diphenoquinone, 3,3',5,5'-tetra-tert-butyl- (6CI,7CI), [Bi-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-4,4'-dione, 3,3',5,5'-tetra-tert-butyl- (8CI), 3,3',5,5'-Tetra-tert-butyl-4,4'-diphenoquinone, 3,3',5,5'-Tetra-tert-butyl-4,4'-diphenoquinone, 3,3',5,5'-Tetra-tert-butyldiphenoquinone, 3,5,3',5'-Tetra-tert-butyldiphenoquinone, NSC 14478, Tetra-tert-butyldiphenoquinone, Probucol Related Compound A
InChI formel InChI=1S/C28H40O2/c1-25(2,3)19-13-17(14-20(23(19)29)26(4,5)6)18-15-21(27(7,8)9)24(30)22(16-18)28(10,11)12/h13-16H,1-12H3
SMIL CC(C)(C)C1=CC(=C2C=C(C(=O)C(=C2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C=C(C1=O)C(C)(C)C
IUPAC navn 2,6-ditert-butyl-4-(3,5-ditert-butyl-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)cyclohexa-2,5-dien-1-one
Molekylvægt (g/mol) 408.62
Mængde 25 mg
Formel vægt 408,3028 g/mol