Få mere at vide
2,2',6,6'-Tetra-tert-butylbisphenol F, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30318786
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30318786 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30318786 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC17428900
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2',6,6'-Tetra-tert-Butylbisphenol F
CAS 118-82-1
Analyt- eller komponentnavne 2,2',6,6'-Tetra-tert-Butylbisphenol F
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C29 H44 O2
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym 4,4'-Methylenebis[2,6-bis(1,1-dimethylethyl)phenol (ACI), Phenol, 4,4'-methylenebis[2,6-di-tert-butyl- (6CI, 8CI), 2,6-Di-tert-butyl-4-[(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)methyl]phenol, 2,6-Ditert-butyl-4-[(3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl)methyl]phenol, 3,3',5,5'-Tetra-tert-butyl-4,4'-dihydroxydiphenylmethane, 4,4'-Methylene-bis-2,6-tert-butylphenol, 4,4'-Methylenebis[2,6-di-tert-butylphenol], Agidol 23, Antioxidant 4426, Antioxidant 702, Antioxidant 728, Antioxidant E 702, Antioxidant T 511, AO 4426, Binox M, Bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)methane, Bis(4-hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)methane, Di(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)methane;2,2',6,6'-Tetra-tert-Butylbisphenol F
InChI formel InChI=1S/C29H44O2/c1-26(2,3)20-14-18(15-21(24(20)30)27(4,5)6)13-19-16-22(28(7,8)9)25(31)23(17-19)29(10,11)12/h14-17,30-31H,13H2,1-12H3
SMIL CC(C)(C)c1cc(Cc2cc(c(O)c(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)cc(c1O)C(C)(C)C
IUPAC navn 2,6-ditert-butyl-4-[(3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl)methyl]phenol
Molekylvægt (g/mol) 424.659
Mængde 10 mg
Formel vægt 424,334 g/mol