Få mere at vide
2,2':6',2' '-Terpyridine, TRC
Artikelnummer. 30138683
Skift visning
Mængde:
1 mg
2 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138683 1 mg
30136681 2 mg
30005100 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30138683 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT1175101MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1148-79-4
Molekylær formel C15H11N3
Molekylvægt (g/mol) 233.27
Synonym 2,26,2-Terpyridine Terpy
IUPAC navn 2,6-dipyridin-2-ylpyridine
SMIL c1ccc(nc1)c2cccc(n2)c3ccccn3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2':6',2' '-Terpyridine
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C15H11N3/c1-3-10-16-12(6-1)14-8-5-9-15(18-14)13-7-2-4-11-17-13/h1-11H
Formel vægt 233.0953