Få mere at vide
2,2':6',2″ -Terpyridin, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11412010
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11412010 1 g 1g
11402010 0.25 g 0.25g
11443348 0.25 g 0.25g
15413167 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11412010 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17750.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1148-79-4 | C15H11N3 | 233.27 g/mol
2,2';6',2'-terpyridin anvendes i vid udstrækning inden for supramolekylær kemi, som bruges til fremstilling af stativer, stiger og gitre, helikater, catenaner og dendrimerer. Det spiller en vigtig rolle som ligand i koordinationskemi. Dets komplekser anvendes til oxidation af alkoholer, carbonylering af aromatiske forbindelser og som oxygenbindende molekyler. Funktionaliserede terpyridinligander blev brugt i halvledere og solpaneler. Det danner chealatkomplekser med europium(III) og terbium(III), som bruges til proteinmærkning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,2′ ;6′ ,2″ -terpyridin anvendes i vid udstrækning inden for supramolekylær kemi, som bruges til fremstilling af stativer, stiger og gitre, helikater, catenaner og dendrimerer. Det spiller en vigtig rolle som ligand i koordinationskemi. Dets komplekser anvendes til oxidation af alkoholer, carbonylering af aromatiske forbindelser og som oxygenbindende molekyler. Funktionaliserede terpyridinligander blev brugt i halvledere og solpaneler. Det danner chealatkomplekser med europium(III) og terbium(III), som bruges til proteinmærkning.
Opløselighed
Opløselig i de fleste organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1148-79-4
Molekylær formel C15H11N3
Molekylvægt (g/mol) 233.27
MDL nummer MFCD00006213
InChI nøgle DRGAZIDRYFYHIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2':6',2-terpyridine, tripyridyl, tripyridine, 2,6-bis 2-pyridyl pyridine, terpy, terpyridine, 2,2',2-terpyridine, 2,2',2-terpyridyl, 2,2',2-tripyridyl, 2,2',2-tripyridine
PubChem CID 70848
ChEBI CHEBI:245199
IUPAC navn 2,6-dipyridin-2-ylpyridin
SMIL C1=CC=C(N=C1)C1=CC=CC(=N1)C1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 2':6', 2''-Terpyridine
Smeltepunkt 89°C to 92°C
Analyseprocentområde 0.97
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Opløselighedsinformation Soluble in most organic solvents.
Formel vægt 233.28
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2':6',2''-Terpyridine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P330-Skyl munden.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2:6,2-Terpyridine