Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2′:6′,2′′-Terpyridine |
| CAS | 1148-79-4 |
| Smeltepunkt | 89.0°C to 91.0°C |
| Farve | Brun til flødeskum |
| Kogepunkt | 370.0°C |
| Analyseprocentområde | 95% min. (GC) |
| Lugt | Odorless |
| Molekylær formel | C15H11N3 |
| MDL nummer | MFCD00006213 |
| Mængde | 5 g |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 2,2':6',2''-Terpyridine
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.