Få mere at vide
2,2':6',2-terpyridin-4″'-carboxylsyre, 95%
Beskrivelse
2,2':6',2″ -Terpyridin-4'-carboxylsyre anvendes som farvestofmellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2,2′ :6′ ,2′′ -Terpyridin-4′ -carboxylsyre anvendes som farvestofmellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2':6',2''-Terpyridine-4'-carboxylic acid |
| Smeltepunkt | 280 °C til 282 °C |
| Farve | Hvid til cremet |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 277.28 |
| Procent renhed | 95% |
| Fysisk form | Pulver |