Få mere at vide
2,2':6',2″ -Terpyridin-4'-carboxylsyre, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15429105
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15429105 250 mg 250mg
15457817 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15429105 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H37760.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 148332-36-9 | C16H11N3O2 | 277.28 g/mol
2,2':6',2″ -Terpyridin-4'-carboxylsyre anvendes som farvestofmellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,2′ :6′ ,2′′ -Terpyridin-4′ -carboxylsyre anvendes som farvestofmellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 148332-36-9
Molekylær formel C16H11N3O2
Molekylvægt (g/mol) 277.28
MDL nummer MFCD04114290
InChI nøgle ZYTWXMBGOUJDHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2':6',2-terpyridine-4'-carboxylic acid, 2,2':6',2-terpyridine-4'-carboxylicacid, 2,6-bis pyridin-2-yl pyridine-4-carboxylic acid, 6-pyridin-2-yl-2,2'-bipyridine-4-carboxylic acid, acmc-1c3v7, 4'-carboxy-2,2':6',2-terpyridine, 2,2:6,2'-terpyridine-4-carboxylic acid, 1∼2∼,2∼2∼:2∼6∼,3∼2∼-terpyridine-2∼4∼-carboxylic acid, 2,2\\':6\\',2\\'\\'-terpyridine-4\\'-carboxylic acid
PubChem CID 2762749
IUPAC navn 2,6-dipyridin-2-ylpyridin-4-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CC(=NC(=C1)C1=CC=CC=N1)C1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2':6',2''-Terpyridine-4'-carboxylic acid
Smeltepunkt 280°C to 282°C
Farve Hvid til cremet
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 277.28
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver