missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,2,5-Trimethyl-3-hexen-1-ol, 97%, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15449099
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15449099 1 g 1g
15459099 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15449099 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19702.03
Request Bulk or Custom Format

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 608534-29-8
Molekylær formel C9H18O
MDL nummer MFCD03788753

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,2,5-Trimethyl-3-hexen-1-ol
Brydningsindeks 1.4435
Mængde 1 g
Beilstein 6774184
Formel vægt 142.24
Procent renhed 97%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.