Få mere at vide
2,2,5-Trimethyl-1,3-dioxan-5-carboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30457366
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30457366 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30457366 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT795990250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,5-Trimethyl-1,3-dioxane-5-carboxylic Acid
CAS 16837-14-2
Molekylær formel C8 H14 O4
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C8H14O4/c1-7(2)11-4-8(3,5-12-7)6(9)10/h4-5H2,1-3H3,(H,9,10)
SMIL CC1(C)OCC(C)(CO1)C(=O)O
IUPAC navn 2,2,5-trimethyl-1,3-dioxan-5-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 174.19
Formel vægt 174.0892