Få mere at vide
2,2,5-Trimethyl-1,3-dioxane-5-carboxylic Acid Ethenyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2,5-Trimethyl-1,3-dioxane-5-carboxylic Acid Ethenyl Ester |
| CAS | 865860-80-6 |
| Molekylær formel | C10 H16 O4 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O4/c1-5-12-8(11)10(4)6-13-9(2,3)14-7-10/h5H,1,6-7H2,2-4H3 |
| SMIL | CC1(C)OCC(C)(CO1)C(=O)OC=C |
| IUPAC navn | ethenyl 2,2,5-trimethyl-1,3-dioxane-5-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.23 |
| Formel vægt | 200.1049 |