Få mere at vide
2,2',5'-Trichloroacetophenone, TRC
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2,2',5'-Trichloroacetophenone |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5Cl3O/c9-4-8(12)6-3-5(10)1-2-7(6)11/h1-3H,4H2 |
| Formel vægt | 221.9406 |