missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-[-2[(5-Nitro-2-furanyl)methylene]hydrazinyl]acetic Acid, TRC

Artikelnummer. 30137641
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137641 1 g
30010491 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137641 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN4959101G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 91447-38-0
Molekylær formel C7 H7 N3 O5
Molekylvægt (g/mol) 213.148
Synonym [(5-Nitrofurfurylidene)hydrazino]acetic Acid, Nitrofurantoin Impurity;
IUPAC navn 2-[(2E)-2-[(5-nitro-2-furyl)methylene]hydrazino]acetic acid
SMIL OC(=O)CN\N=C\c1oc(cc1)[N+](=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-[-2[(5-Nitro-2-furanyl)methylene]hydrazinyl]acetic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H7N3O5/c11-7(12)4-9-8-3-5-1-2-6(15-5)10(13)14/h1-3,9H,4H2,(H,11,12)/b8-3+
Formel vægt 213.0386
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.