Få mere at vide
2,2'-(5-Methylbenzene-1,3-diyl)bis(2-methylpropanenitrile), Mikromol™
Beskrivelse
2,2'-(5-Methylbenzene-1,3-diyl)bis(2-methylpropanenitrile)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2'-(5-Methylbenzene-1,3-diyl)bis(2-methylpropanenitrile) |
| CAS | 120511-72-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,2'-(5-Methylbenzene-1,3-diyl)bis(2-methylpropanenitrile) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H18 N2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Anastrozole Imp. H (EP), Anastrozole USP Related Compound A, Anastrozole USP RC A, 1,3-Benzenediacetonitrile, alpha,alpha,alpha',alpha',5-pentamethyl-, 2,2'-(5-Methyl-1,3-phenylene)di(2-methylpropionitrile), 2-[3-(Cyanodimethylmethyl)-5-methylphenyl]-2-methylpropionitrile, 3,5-Bis(2-cyano-2-methylethyl)toluene, 3,5-Bis(2-cyanoprop-2-yl)toluene, Anastrozole Related Compound A, Anastrozole Impurity H |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18N2/c1-11-6-12(14(2,3)9-16)8-13(7-11)15(4,5)10-17/h6-8H,1-5H3 |
| SMIL | Cc1cc(cc(c1)C(C)(C)C#N)C(C)(C)C#N |
| IUPAC navn | 2-[3-(2-cyanopropan-2-yl)-5-methylphenyl]-2-methylpropanenitrile |
| Vis mere |