Få mere at vide
2,2'-[5-(Hydroxymethyl)benzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanenitrile), Mikromol™
Artikelnummer. 17912136
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17912136 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17912136 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1250.040025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2,2'-[5-(Hydroxymethyl)benzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanenitrile)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2'-[5-(Hydroxymethyl)benzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanenitrile)
CAS 120511-88-8
Analyt- eller komponentnavne 2,2'-[5-(Hydroxymethyl)benzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanenitrile)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H18 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 5-(Hydroxymethyl)-alpha1,alpha1,alpha3,alpha3-tetramethyl-1,3-benzenediacetonitrile, 1,3-Benzenediacetonitrile, 5-(hydroxymethyl)-alpha,alpha,alpha',alpha'-tetramethyl- (9CI), 2-[3-(Cyanodimethylmethyl)-5-hydroxymethylphenyl]-2-methylpropionitrile, 2,2'-[5-(Hydroxymethyl)benzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanenitrile), Anastrozole Imp. E (EP), Anastrozole Impurity E
InChI formel InChI=1S/C15H18N2O/c1-14(2,9-16)12-5-11(8-18)6-13(7-12)15(3,4)10-17/h5-7,18H,8H2,1-4H3
SMIL CC(C)(C#N)c1cc(CO)cc(c1)C(C)(C)C#N
IUPAC navn 2-[3-(2-cyanopropan-2-yl)-5-(hydroxymethyl)phenyl]-2-methylpropanenitrile
Molekylvægt (g/mol) 242.32
Mængde 25 mg
Formel vægt 242.1419 g/mol