Få mere at vide
2,2'-[5-(Hydroxymethyl)benzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanenitrile), Mikromol™
Beskrivelse
2,2'-[5-(Hydroxymethyl)benzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanenitrile)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2'-[5-(Hydroxymethyl)benzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanenitrile) |
| CAS | 120511-88-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,2'-[5-(Hydroxymethyl)benzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanenitrile) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H18 N2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 5-(Hydroxymethyl)-alpha1,alpha1,alpha3,alpha3-tetramethyl-1,3-benzenediacetonitrile, 1,3-Benzenediacetonitrile, 5-(hydroxymethyl)-alpha,alpha,alpha',alpha'-tetramethyl- (9CI), 2-[3-(Cyanodimethylmethyl)-5-hydroxymethylphenyl]-2-methylpropionitrile, 2,2'-[5-(Hydroxymethyl)benzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanenitrile), Anastrozole Imp. E (EP), Anastrozole Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18N2O/c1-14(2,9-16)12-5-11(8-18)6-13(7-12)15(3,4)10-17/h5-7,18H,8H2,1-4H3 |
| SMIL | CC(C)(C#N)c1cc(CO)cc(c1)C(C)(C)C#N |
| IUPAC navn | 2-[3-(2-cyanopropan-2-yl)-5-(hydroxymethyl)phenyl]-2-methylpropanenitrile |
| Vis mere |