Få mere at vide
2,2'-(5-Formylbenzene-1,3-diyl)bis(2-methylpropanenitrile), Mikromol™
Artikelnummer. 30049931
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049931 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049931 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1250.160025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2,2'-(5-Formylbenzene-1,3-diyl)bis(2-methylpropanenitrile)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2'-(5-Formylbenzene-1,3-diyl)bis(2-methylpropanenitrile)
CAS 120511-89-9
Analyt- eller komponentnavne 2,2'-(5-Formylbenzene-1,3-diyl)bis(2-methylpropanenitrile)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H16 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1,3-Benzenediacetonitrile, 5-formyl-α1,α1,α3,α3-tetramethyl-, 1,3-Benzenediacetonitrile, 5-formyl-α,α,α',α'-tetramethyl- (9CI), 5-Formyl-α1,α1,α3,α3-tetramethyl-1,3-benzenediacetonitrile, 2,2'-(5-Formyl-1,3-phenylene)di(2-methylpropionitrile), 3,5-Bis(2-cyanopropan-2-yl)benzaldehyde, 2,2'-(5-Formylbenzene-1,3-diyl)bis(2-methylpropanenitrile)
InChI formel InChI=1S/C15H16N2O/c1-14(2,9-16)12-5-11(8-18)6-13(7-12)15(3,4)10-17/h5-8H,1-4H3
SMIL CC(C)(C#N)c1cc(C=O)cc(c1)C(C)(C)C#N
IUPAC navn 2-[3-(2-cyanopropan-2-yl)-5-formylphenyl]-2-methylpropanenitrile
Molekylvægt (g/mol) 240.3
Mængde 25 mg
Formel vægt 240.126 g/mol