Få mere at vide
2-(2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzoesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10780924
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10780924 250 mg 250mg
10421313 1 g 1g
10133964 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10780924 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC39901CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 92028-57-4
Molekylær formel C13H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 215.25
MDL nummer MFCD01125264
InChI nøgle ZLYUUANOICYAAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-1-yl benzoic acid, 2-2,5-dimethylpyrrol-1-yl benzoic acid, 2-2,5-dimethyl-1-pyrrolyl benzoic acid, 2-2,5-dimethyl-pyrrol-1-yl-benzoic acid, 2-2,5-dimethylpyrrolyl benzoic acid, cbmicro_048042, benzoic acid,2-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-1-yl
PubChem CID 292956
IUPAC navn 2-(2,5-dimethylpyrrol-1-yl)benzoesyre
SMIL CC1=CC=C(C)N1C1=CC=CC=C1C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2, 5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzoic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 215.25
Procent renhed 97%