Få mere at vide
2-(2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl)eddikesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10426492
Skift visning
Mængde:
250 mg
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10426492 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
1 options
Artikelnummer. 10426492 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL01023CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 306937-38-2
Molekylær formel C7H9NO2S
Molekylvægt (g/mol) 171.214
MDL nummer MFCD02677725
InChI nøgle FFPWICPYXBDRHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2,5-dimethylthiazol-4-yl acetic acid, 2-2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl acetic acid, 2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl acetic acid, 4-thiazoleacetic acid,2,5-dimethyl, dimethyl-1,3-thiazol-4-yl acetic acid, 2,5-dimethyl-thiazol-4-yl-acetic acid, 2-2,5-dimethyl-4-thiazolyl acetic acid, 2-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl acetic acid, maybridge3_007546, 4-thiazoleaceticacid,2,5-dimethyl
PubChem CID 2747583
IUPAC navn 2-(2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl)eddikesyre
SMIL CC1=C(N=C(S1)C)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2, 5-Dimethyl-1, 3-thiazol-4-yl)acetic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 171.22
Procent renhed 97%