Få mere at vide
2-(2,5-Dimethoxyphenyl)-N-(2-methoxybenzyl)ethanamine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 25H-NBOMe (hydrochloride) |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H23NO3.ClH/c1-20-16-8-9-18(22-3)14(12-16)10-11-19-13-15-6-4-5-7-17(15)21-2;/h4-9,12,19H,10-11,13H2,1-3H3;1H |
| Formel vægt | 337.144 |