Få mere at vide
2-(2,5-Dimethoxy-4-methylphenyl)-4,5-dihydro-4,4-dimethyloxazole, TRC
Artikelnummer. 30382883
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30382883 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30382883 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD49048510MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2,5-Dimethoxy-4-methylphenyl)-4,5-dihydro-4,4-dimethyloxazole
CAS 89368-17-2
Molekylær formel C14H19NO3
Mængde 10 mg
Synonym 2-(2,5-Dimethoxy-4-methylphenyl)-4,4-dimethyl-4,5-dihydro-oxazole
InChI formel InChI=1S/C14H19NO3/c1-9-6-12(17-5)10(7-11(9)16-4)13-15-14(2,3)8-18-13/h6-7H,8H2,1-5H3
SMIL COc1cc(C2=NC(C)(C)CO2)c(OC)cc1C
IUPAC navn 2-(2,5-dimethoxy-4-methylphenyl)-4,4-dimethyl-5H-1,3-oxazole
Molekylvægt (g/mol) 249.31
Formel vægt 249.1365