Få mere at vide
2,2'-[5-(Dibromomethyl)benzen-1,3-diyl]bis(2-methylpropannitril), Mikromol™
Artikelnummer. 30050898
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050898 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050898 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1250.070025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2,2'-[5-(Dibromomethyl)benzen-1,3-diyl]bis(2-methylpropannitril)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha,alpha,alpha',alpha'-Tetramethyl-5-(dibromomethyl)-1,3-benzenediacetonitrile
CAS 1027160-12-8
Analyt- eller komponentnavne alpha,alpha,alpha',alpha'-Tetramethyl-5-(dibromomethyl)-1,3-benzenediacetonitrile
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C15 H16 Br2 N2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1,3-Benzenediacetonitrile, 5-(dibromomethyl)-α1,α1,α3,α3-tetramethyl-, 5-(Dibromomethyl)-α1,α1,α3,α3-tetramethyl-1,3-benzenediacetonitrile
InChI formel InChI=1S/C15H16Br2N2/c1-14(2,8-18)11-5-10(13(16)17)6-12(7-11)15(3,4)9-19/h5-7,13H,1-4H3
SMIL CC(C)(C#N)c1cc(cc(c1)C(C)(C)C#N)C(Br)Br
IUPAC navn 2-[3-(2-cyanopropan-2-yl)-5-(dibromomethyl)phenyl]-2-methylpropannitril
Molekylvægt (g/mol) 384.11
Mængde 25 mg
Formel vægt 381,968 g/mol