missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(2,5-diaminophenyl)ethanol Sulfate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2,5-Diaminophenyl)ethanol sulfate |
| CAS | 93841-25-9 |
| Molekylær formel | C8 H12 N2 O . H2 O4 S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Benzeneethanol','2,5-diamino-','sulfate (1:1) (salt) (9CI), 2-(2,5-Diaminophenyl)ethanol sulfate (1:1) |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N2O.H2O4S/c9-7-1-2-8(10)6(5-7)3-4-11;1-5(2,3)4/h1-2,5,11H,3-4,9-10H2;(H2,1,2,3,4) |
| SMIL | Nc1ccc(N)c(CCO)c1.OS(=O)(=O)O |
| IUPAC navn | 2-(2,5-diaminophenyl)ethanol;sulfuric acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 250.27 |
| Formel vægt | 250.0623 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?