Få mere at vide
2,2’-[5-(Chloromethyl)benzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanenitrile), Mikromol™
Artikelnummer. 30050829
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050829 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050829 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1250.090025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2,2’-[5-(Chloromethyl)benzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanenitrile)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2'-[5-(Chloromethyl)benzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanenitrile)
CAS 120511-91-3
Analyt- eller komponentnavne 2,2'-[5-(Chloromethyl)benzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanenitrile)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H17 Cl N2
Synonym 1,3-Benzenediacetonitrile, 5-(chloromethyl)-α1,α1,α3,α3-tetramethyl-, 1,3-Benzenediacetonitrile, 5-(chloromethyl)-α,α,α',α'-tetramethyl- (9CI), 5-(Chloromethyl)-α1,α1,α3,α3-tetramethyl-1,3-benzenediacetonitrile, 2,2'-[5-(Chloromethyl)benzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanenitrile)
InChI formel InChI=1S/C15H17ClN2/c1-14(2,9-17)12-5-11(8-16)6-13(7-12)15(3,4)10-18/h5-7H,8H2,1-4H3
SMIL CC(C)(C#N)c1cc(CCl)cc(c1)C(C)(C)C#N
IUPAC navn 2-[3-(chloromethyl)-5-(1-cyano-1-methyl-ethyl)phenyl]-2-methyl-propanenitrile
Molekylvægt (g/mol) 260.76
Mængde 25 mg
Formel vægt 260.108 g/mol