Få mere at vide
2,2’-[5-(Chloromethyl)benzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanenitrile), Mikromol™
Beskrivelse
2,2’-[5-(Chloromethyl)benzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanenitrile)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2'-[5-(Chloromethyl)benzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanenitrile) |
| CAS | 120511-91-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,2'-[5-(Chloromethyl)benzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanenitrile) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H17 Cl N2 |
| Synonym | 1,3-Benzenediacetonitrile, 5-(chloromethyl)-α1,α1,α3,α3-tetramethyl-, 1,3-Benzenediacetonitrile, 5-(chloromethyl)-α,α,α',α'-tetramethyl- (9CI), 5-(Chloromethyl)-α1,α1,α3,α3-tetramethyl-1,3-benzenediacetonitrile, 2,2'-[5-(Chloromethyl)benzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanenitrile) |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17ClN2/c1-14(2,9-17)12-5-11(8-16)6-13(7-12)15(3,4)10-18/h5-7H,8H2,1-4H3 |
| SMIL | CC(C)(C#N)c1cc(CCl)cc(c1)C(C)(C)C#N |
| IUPAC navn | 2-[3-(chloromethyl)-5-(1-cyano-1-methyl-ethyl)phenyl]-2-methyl-propanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 260.76 |
| Vis mere |