Få mere at vide
2,2'-[5-(Bromomethyl)benzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanenitrile), Mikromol™
Artikelnummer. 30051579
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051579 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051579 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1250.020025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2,2'-[5-(Bromomethyl)benzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanenitrile)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha,alpha,alpha',alpha'-Tetramethyl-5-bromomethyl-1,3-benzenediacetonitrile
CAS 120511-84-4
Analyt- eller komponentnavne alpha,alpha,alpha',alpha'-Tetramethyl-5-bromomethyl-1,3-benzenediacetonitrile
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H17 Br N2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 5-(Bromomethyl)-α1,α1,α3,α3-tetramethyl-1,3-benzenediacetonitrile, 1,3-Benzenediacetonitrile, 5-(bromomethyl)-α,α,α',α'-tetramethyl- (9CI), 5-(Bromomethyl)-α1,α1,α3,α3-tetramethyl-1,3-benzenediacetonitrile, 3,5-Bis(1-cyano-1-methylethyl)benzyl bromide, 3,5-Bis(2-cyanoprop-2-yl)benzyl bromide, 2,2'-[5-(Bromomethyl)benzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanenitrile), Anastrozole Impurity C
InChI formel InChI=1S/C15H17BrN2/c1-14(2,9-17)12-5-11(8-16)6-13(7-12)15(3,4)10-18/h5-7H,8H2,1-4H3
SMIL CC(C)(C#N)c1cc(CBr)cc(c1)C(C)(C)C#N
IUPAC navn 2-[3-(bromomethyl)-5-(2-cyanopropan-2-yl)phenyl]-2-methylpropanenitrile
Molekylvægt (g/mol) 305.21
Mængde 25 mg
Formel vægt 304.0575 g/mol