missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,2,5,5-Tetramethyloxolane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2,5,5-Tetramethyloxolane |
| CAS | 15045-43-9 |
| Molekylær formel | C8 H16 O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2,2,5,5-Tetramethyltetrahydrofuran |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O/c1-7(2)5-6-8(3,4)9-7/h5-6H2,1-4H3 |
| SMIL | CC1(C)CCC(C)(C)O1 |
| IUPAC navn | 2,2,5,5-tetramethyloxolane |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.212 |
| Formel vægt | 128.12 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?