Få mere at vide
2,2',5,5'-Tetramethylbiphenyl, 98%
Artikelnummer. 11358046
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11358046 5 g 5g
11348046 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358046 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13330.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3075-84-1 | C16H18 | 210.32 g/mol
2,2',5,5'-Tetramethylbiphenyl bruges til fremstilling af andre kemikalier og som mellemprodukt i lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,2′ ,5,5′ -Tetramethylbiphenyl bruges til at fremstille andre kemikalier og som mellemprodukt i lægemidler.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3075-84-1
Molekylær formel C16H18
Molekylvægt (g/mol) 210.32
MDL nummer MFCD00151846
InChI nøgle ZHTROMYSDSTCCE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 137818
IUPAC navn 2-(2,5-dimethylphenyl)-1,4-dimethylbenzen
SMIL CC1=CC=C(C)C(=C1)C1=CC(C)=CC=C1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2',5,5'-Tetramethylbiphenyl
Smeltepunkt 48°C to 51°C
Mængde 5 g
Beilstein 2046200
Synonym 2,2',5,5'-tetramethylbiphenyl, 2,2',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 2,2',5,5'-tetramethyl, biphenyl-, 2,2',5,5'-tetramethyl, 2-2,5-dimethylphenyl-1,4-dimethylbenzene, acmc-20aokf, 2,5,2',5'-tetramethylbiphenyl, 1,1'-biphenyl,2,2',5,5'-tetramethyl, 2,2',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl #
Kogepunkt 284°C (732 mmHg)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 210.32
Procent renhed 98%