Få mere at vide
2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrrolin-3-carboxamid, TRC
Artikelnummer. 30451944
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30451944 1 g
30450306 5 g
30453319 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30451944 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT3047501G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19805-75-5
Molekylær formel C9 H16 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 168.24
Synonym 3-Carbamoyl-2,2,5,5-Tetramethyl-3-Pyrroline
IUPAC navn 2,2,5,5-tetramethyl-1H-pyrrol-3-carboxamid
SMIL CC1(C)NC(C)(C)C(=C1)C(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrroline-3-carboxamide
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H16N2O/c1-8(2)5-6(7(10)12)9(3,4)11-8/h5,11H,1-4H3,(H2,10,12)
Formel vægt 168.1263