Få mere at vide
2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrrolin-3-carboxamid, 99%
Beskrivelse
2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrrolin-3-carboxamid kan anvendes i syntesen af 2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrrolidincarboxamid og 3-carbamoyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrrolin-1-yloxy frit radikal.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrrolin-3-carboxamid kan anvendes i syntesen af 2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrrolidincarboxamid og 3-carbamoyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrrolin-1-yloxy fri radikal.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrroline-3-carboxamide |
| Smeltepunkt | 179 °C til 183 °C |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 168.24 |
| Procent renhed | 99% |