Få mere at vide
2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrrolin-1-oxyl-3-carboxylsyre N-hydroxysuccinimidester, 98+%
Product Code. 15483157
Change view
Click to view available options
Mængde:
0.25 g
1 g
Unit Size:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
15483157 0.25 g 0.25g
11335119 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15483157 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A17667.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Add to basket
CAS: 37558-29-5 | C13H17N2O5
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 37558-29-5
Molekylær formel C13H17N2O5
MDL nummer MFCD00066369
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrrolin-1-oxyl-3-carboxylic acid N-hydroxysuccinimide ester
Smeltepunkt 173 °C til 177 °C
Farve Gul
Mængde 0.25 g
Formel vægt 281.29
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Krystallinsk pulver