Få mere at vide
2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrrolin-1-oxyl-3-carboxylic acid N-hydroxysuccinimide ester, 98+%
Artikelnummer. 11335119
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11335119 1 g 1g
15483157 0.25 g 0.25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11335119 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17667.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 37558-29-5 | C13H17N2O5
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37558-29-5
Molekylær formel C13H17N2O5
MDL nummer MFCD00066369
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrrolin-1-oxyl-3-carboxylic acid N-hydroxysuccinimide ester
Smeltepunkt 173°C to 177°C
Farve Gul
Mængde 1 g
Formel vægt 281.29
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Krystallinsk pulver