Få mere at vide
2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrrolin-1-oxyl-3-carboxylsyre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10771062 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10771062 1 g Glasflaske 1g
10455851 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10771062 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 420640010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2154-67-8 | C9H14NO3 | 184.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2154-67-8
Molekylær formel C9H14NO3
Molekylvægt (g/mol) 184.22
MDL nummer MFCD00041847
Synonym 3-Carboxy-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrrolin-1-yloxy
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrrolin-1-oxyl-3-carboxylic acid
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 202°C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 184.22
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver