Få mere at vide
2,2,5,5-Tetramethyl-2,5-dihydro-1H-pyrrolo-3-acetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2,5,5-Tetramethyl-2,5-dihydro-1H-pyrrolo-3-acetic Acid |
| CAS | 76194-00-8 |
| Molekylær formel | C9 H15 N O2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15NO2/c1-8(2)5-6(7(11)12)9(3,4)10-8/h5,10H,1-4H3,(H,11,12) |
| SMIL | CC1(C)NC(C)(C)C(=C1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2,2,5,5-tetramethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 169.22 |
| Formel vægt | 169.1103 |