Få mere at vide
2,2,5,5-Tetramethyl-1,3-cyclohexanedione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2,5,5-Tetramethyl-1,3-cyclohexanedione |
| CAS | 702-50-1 |
| Molekylær formel | C10 H16 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2,2-Dimethyldimedone, Dimethyl-methone, NSC 116256, NSC 23390 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O2/c1-9(2)5-7(11)10(3,4)8(12)6-9/h5-6H2,1-4H3 |
| SMIL | CC1(C)CC(=O)C(C)(C)C(=O)C1 |
| IUPAC navn | 2,2,5,5-tetramethylcyclohexane-1,3-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 168.233 |
| Formel vægt | 168.115 |