missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,2',5,5'-Tetrachlorobiphenyl, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PCB No. 52 |
| CAS | 35693-99-3 |
| Molekylær formel | C12 H6 Cl4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1,1'-Biphenyl','2,2',5,5'-tetrachloro-, 2,2',5,5'-Tetrachloro-1,1'-biphenyl, 2,2',5,5'-TCB, 2,2',5,5'-Tetrachlorobiphenyl, 2,5,2',5'-Tetrachlorobiphenyl, CB 52, CB 52 (polychlorinated biphenyl), K 52, PCB 52, 2,2',5,5'-TetraCB |
| InChI formel | InChI=1S/C12H6Cl4/c13-7-1-3-11(15)9(5-7)10-6-8(14)2-4-12(10)16/h1-6H |
| SMIL | Clc1ccc(Cl)c(c1)c2cc(Cl)ccc2Cl |
| IUPAC navn | 1,4-dichloro-2-(2,5-dichlorophenyl)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 291.99 |
| Formel vægt | 289.9224 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?